AuftragsverfolgungKontakt
Atemfilter | Avantor
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92, A2B2E2K1 P2
Artikelnr. 111-1558
Anbieter:   M S A
Atemfilter
Artikelnr. 111-1558
Anbieter:  M S A
Atemfilter
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92, A2B2E2K1 P2
Preis
30,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierung: EN 148-1
Spezifikationen
  • Typ:
    Kombinationsfilter, 92
  • Seq:
    04
  • Klasse:
    A2B2E2K1 P2