Atemfilter
Gasfilter, 90 K, K2
Artikelnr. 111-1562
Anbieter: M S A
Springe zu:
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierung: EN 148-1
Spezifikationen
- Typ:Gasfilter, 90 K
- Seq:02
- Klasse:K2
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.