Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Atemfilter | Avantor
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92 A/ST, A2 P2
Artikelnr. 111-1560
Anbieter:   M S A
Atemfilter
Artikelnr. 111-1560
Anbieter:  M S A
Atemfilter
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92 A/ST, A2 P2
Preis
35,35 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierung: EN 148-1
Spezifikationen
  • Typ:
    Kombinationsfilter, 92 A/ST
  • Seq:
    05
  • Klasse:
    A2 P2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.