Atemfilter
Gasfilter, 90 AX, AXA2
Artikelnr. 111-1559
Anbieter: M S A
Springe zu:
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Certifications: EN 148-1
Spezifikationen
- Typ:Gasfilter, 90 AX
- Seq:01
- Klasse:AXA2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.