AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions, Colour Coded | Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions, Colour Coded
10, ±0,01, Borat, Blau, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions, Colour Coded
Artikelnr. 5655-01
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions, Colour Coded
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions, Colour Coded
10, ±0,01, Borat, Blau, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
63,53 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
  • Colour coded
  • Potassium hydrogen phthalate based pH 4 buffer (red)
  • Phosphate based pH 7 buffer (yellow)
  • Borate based pH 10 buffer (blue)
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilize quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardization of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Solutions are available in both clear and colour-coded varieties.
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology.
Zertifizierung: Each lot compared to NIST Standard Reference Buffer.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Blau
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.