ContactUsLinkComponent
BARETTHAUBE FARBE: BLAU GRÖSSE: 52CM MERKMALE: GESEUBERT, LATEXFREIES GUMMIBAND MATERIAL: POLYPROPYLEN STÄRKE: 10-12 G/M VERPACKUNG: 100 ST/DOPPELTER BEUTEL, 1000 ST/KARTON 1 * 1.000 ST
Artikelnr. GUNA130923
Lieferant:  VWR Collection
BARETTHAUBE FARBE: BLAU GRÖSSE: 52CM MERKMALE: GESEUBERT, LATEXFREIES GUMMIBAND MATERIAL: POLYPROPYLEN STÄRKE: 10-12 G/M VERPACKUNG: 100 ST/DOPPELTER BEUTEL, 1000 ST/KARTON 1 * 1.000 ST
Artikelnr. GUNA130923
Lieferant:  VWR Collection
Frequently Bought Together