ESD-Berufsschuhe, Clogs, 1940
, 42, Weiß
Catalog # SCRR51940.01.14/42
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Jump to:
Product Details & Documents
ESD-Clog ohne Fersenriemen aus Vollnarbenleder.
- Bewährtes Kork/Latex-Fußbett, mit Leder überzogen
- Rutschhemmende ESD-Sohle A4
- Schockabsorber in der Ferse für einen sanften Gang
- Verstellbarer Ristbereich
Farbe: Weiß
Certifications: EN ISO 20347:2004.
Specifications
- Schuhgröße:42
- Farbe:Weiß
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.