Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, 1940 | Avantor
ESD-Berufsschuhe, Clogs, 1940
, 45, Weiß
Artikelnr. SCRR51940.01.14/45
ESD-Berufsschuhe, Clogs, 1940
Artikelnr. SCRR51940.01.14/45
ESD-Berufsschuhe, Clogs, 1940
, 45, Weiß
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAAR
Product Details & Documents
ESD-Clog ohne Fersenriemen aus Vollnarbenleder.
  • Bewährtes Kork/Latex-Fußbett, mit Leder überzogen
  • Rutschhemmende ESD-Sohle A4
  • Schockabsorber in der Ferse für einen sanften Gang
  • Verstellbarer Ristbereich
Farbe: Weiß
Zertifizierung: EN ISO 20347:2004.
Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    45
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    02