AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks, Galtek®
Stopcocks, Galtek®
All three ports 1/4" integral ferrule, T-bore
Artikelnr. ENTEPVT4-T4-T4-2
Anbieter:   ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Artikelnr. ENTEPVT4-T4-T4-2
Anbieter:  ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
All three ports 1/4" integral ferrule, T-bore
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    All three ports 1/4" integral ferrule, T-bore