Spray guns
Spray gun, blue, with 12,7 mm FNPT connection
Artikelnr. ENTE421-22-21
Anbieter: ENTEGRIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of high purity PFA and PTFE (all wetted parts).
- With 4,8 mm orifice and 6,35 and 12,7 mm FNPT inlet connections
- Max. pressure 5,52 bar
- Coloured caps enable visual chemical differentiation at a glance
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Spray gun, blue, with 12,7 mm FNPT connection
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.