AuftragsverfolgungKontakt
Probenschöpfer
Probenschöpfer
Dipper, Wafergröße 125 - 200 mm, Quadratplattengröße 114 - 203 mm, max. Dicke 6,4 mm
Artikelnr. ENTED15-0215
Anbieter:   ENTEGRIS
Probenschöpfer
Artikelnr. ENTED15-0215
Anbieter:  ENTEGRIS
Probenschöpfer
Dipper, Wafergröße 125 - 200 mm, Quadratplattengröße 114 - 203 mm, max. Dicke 6,4 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Fasst einen Wafer oder eine quadratische Platte.
  • Aussparung hat V-Boden
  • Klemme am Griff lässt sich nach unten schieben und hält Substrate in Position
Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dipper, Wafergröße 125 - 200 mm, Quadratplattengröße 114 - 203 mm, max. Dicke 6,4 mm
  • Cat. No.:
    ENTED15-0215