AuftragsverfolgungKontakt
Multi layer adhesive floor mats | Avantor
Multi layer adhesive floor mats
Weiß, 660×1143 mm, 0,036 mm
Artikelnr. PURUPM264538W
Anbieter:   PURUS
Multi layer adhesive floor mats
Artikelnr. PURUPM264538W
Anbieter:  PURUS
Multi layer adhesive floor mats
Multi layer adhesive floor mats
Weiß, 660×1143 mm, 0,036 mm
Preis
277,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 8 ST
Product Details & Documents
A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing debris from the soles of shoes and the wheels of transport containers. When one layer is dirty, simply remove by the numbered corner tab, leaving a fresh layer ready for use.
  • Antimicrobial agent protects against the growth of bacteria and fungi
  • Non-slip, low profile, individually numbered layers
  • Reduced maintenance and cleaning costs
Colour: Clear, white, grey or blue
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • L×B:
    660×1143 mm
  • Stärke:
    0,036 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.