AuftragsverfolgungKontakt
Probenschöpfer
Dipper, Wafergröße 57 - 125 mm, Quadratplattengröße 50 - 153 mm, max. Dicke 3,0 mm
Artikelnr. ENTED14-0215
Anbieter:   ENTEGRIS
Probenschöpfer
Artikelnr. ENTED14-0215
Anbieter:  ENTEGRIS
Probenschöpfer
Dipper, Wafergröße 57 - 125 mm, Quadratplattengröße 50 - 153 mm, max. Dicke 3,0 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Fasst einen Wafer oder eine quadratische Platte.
  • Aussparung hat V-Boden
  • Klemme am Griff lässt sich nach unten schieben und hält Substrate in Position
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dipper, Wafergröße 57 - 125 mm, Quadratplattengröße 50 - 153 mm, max. Dicke 3,0 mm