AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, PP | Avantor
Labormäntel, PP
Weiß, XL
Artikelnr. 113-8127
Labormäntel, PP
Artikelnr. 113-8127
Labormäntel, PP
Labormäntel, PP
Weiß, XL
Preis
94,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Labormäntel aus PP sind ideal für nicht-kritische Anwendungen.
  • Gummizug an den Ärmeln
  • Druckknopfverschluss (vier Druckknöpfe)
  • Zwei Taschen unterhalb der Taille
Gewicht: 30 g/m²
Farbe: Weiß
Dokumente
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    03
  • Taschen:
    Mit Taschen
  • Cat. No.:
    113-8127
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    30 g/m²