Probenschöpfer
Dipper, Wafergröße 57 mm und kleiner, Quadratplattengröße 51 mm und kleiner, max. Dicke 1,5 mm
Artikelnr. ENTED11-0215
Anbieter: ENTEGRIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Fasst einen Wafer oder eine quadratische Platte.
- Aussparung hat V-Boden
- Klemme am Griff lässt sich nach unten schieben und hält Substrate in Position
Documents
ENTED15-0215_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
- Bezeichnung:Dipper, Wafergröße 57 mm und kleiner, Quadratplattengröße 51 mm und kleiner, max. Dicke 1,5 mm