AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, PP
Weiß, 3XL
Catalog # 113-8132
Labormäntel, PP
Catalog # 113-8132
Labormäntel, PP
Labormäntel, PP
Weiß, 3XL
Price
94,90 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Labormäntel aus PP sind ideal für nicht-kritische Anwendungen.
  • Gummizug an den Ärmeln
  • Druckknopfverschluss (vier Druckknöpfe)
  • Zwei Taschen unterhalb der Taille
Gewicht: 30 g/m²
Farbe: Weiß
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    05
  • Taschen:
    Mit Taschen
  • Cat. No.:
    113-8132
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    30 g/m²