AuftragsverfolgungKontakt
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
132, 150 mm
Artikelnr. BINZ146029
Anbieter:   Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Artikelnr. BINZ146029
Anbieter:  Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
132, 150 mm
Preis
38,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Spezifikationen
  • Sorte:
    132
  • Seq:
    02
  • Größe:
    150 mm
  • Cat. No.:
    BINZ146029
  • Filtriergeschwindigkeit:
    450 s (Herzberg)
  • Gewicht:
    80 g/m²