Accessories
Delivery jet assembly, 120 mm, for 50 and 100 ml dispenser
Artikelnr. SOCO1.525.121
Anbieter: Socorex Isba
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Delivery jet assembly, 120 mm, for 50 and 100 ml dispenser
- Seq:16