Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 6 mm, 0,5 ml, Rot
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
PS oder HDPE, steril oder unsteril. Diese Mikrospatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Probenahme in kleinen Mengen.
- Im Reinraum gegossen und verpackt
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
- Einzeln verpackt
Die schmale Probenahmeschaufel ermöglicht die Entnahme von Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen.
Dokumente
Spezifikationen
- Steril:+
- Kapazität:0,5 ml
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:PS
- Länge:170 mm
- Seq:05
- Klingenbreite:6 mm
- Spitzenlänge:40 mm