AuftragsverfolgungKontakt
Impfösen-Sterilisator, e-Loop | Avantor
Impfösen-Sterilisator, e-Loop
e-Loop mit 21 mm Durchmesser, 710-1472
Artikelnr. 710-1472
Anbieter:   BioTool
Impfösen-Sterilisator, e-Loop
Artikelnr. 710-1472
Anbieter:  BioTool
Impfösen-Sterilisator, e-Loop
Impfösen-Sterilisator, e-Loop
e-Loop mit 21 mm Durchmesser, 710-1472
Preis
836,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das elektrische Ausglühsystem e-Loop eignet sich bestens zum Sterilisieren von Impfösen, Nadeln und Instrumenten. Ideal für die Verwendung in Labors, in denen Gas und offene Flammen nicht verwendet werden dürfen. Das e-Loop hat ein Ausglührohr aus verschleißfestem Quarzglas, geschützt durch einen Außenmantel aus perforiertem Edelstahl. Zwei Ausführungen mit verschiedenen Rohrdurchmessern stehen zur Auswahl, der größere ist ideal für die Sterilisation von kleinen Instrumenten wie Pinzetten und Scheren. Das Heizsystem gewährleistet eine gleichmäßige Hitze. Die Öffnung verhindert ein mögliches Aerosol mit pathogenen Mikroorganismen.
  • Impfösen und -nadeln sterilisiert in 5 - 7 Sekunden
  • Integrierter Spritzschutz schützt den Benutzer vor schädlichen Gasen, Flammen und infektiösen Spritzern
  • Ausglühröhre mit selbstfixierender Winkelverstellung mit 7 verschiedenen Positionen
  • Ablage für 3 Instrumente
  • Restwärmeanzeige zum Schutz vor Verbrennungen
Bestellinformation: Das optionale Zubehör umfasst einen Halter speziell für BioTool Impfösenhalter, eine auf der linken Seite des Sterilisators angebrachte Edelstahl-Ablage und einen Edelstahl-Impfösenhalter für Impfösen mit einem Draht-Ø von 0,6 bis 1 mm.
Spezifikationen
  • Modell:
    710-1472
  • Bezeichnung:
    e-Loop mit 21 mm Durchmesser
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    710-1472
  • B×T×H:
    175×160×173 mm
  • Stromversorgung:
    120 W
  • Gewicht:
    1,6 kg
  • Ø×L:
    21×161 mm
  • Temperaturbereich:
    900 - 950 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 710-1575
    Ablage aus Edelstahl zur Positionierung auf der linken Seite
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 61,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 710-1473
    Haltevorrichtung für BioTool Impfösenhalter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 54,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 710-1573
    Quarzglasheizelement für e-Loop 230 V
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 339,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 710-1574
    Ersatz-Quarzglasausglühröhre für e-Loop, alle Spannungen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 89,90 €