Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® LEVEL auf Kabelende offen, 3 m
HUBE9492
: HUBER
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
:
:
:
:
:
- Bezeichnung:Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® LEVEL auf Kabelende offen
- Länge:3 m
- Seq:08
- Cat. No.:HUBE9492