AuftragsverfolgungKontakt
Steuerkabel | Avantor
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® ECS auf Kabelende offen, 3 m
Artikelnr. HUBE9491
Anbieter:   HUBER
Steuerkabel
Artikelnr. HUBE9491
Anbieter:  HUBER
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® ECS auf Kabelende offen, 3 m
Preis
89,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® ECS auf Kabelende offen
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    HUBE9491