Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. CAYM11976-1
Anbieter:   Cayman Chemical
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Artikelnr. CAYM11976-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  498-02-2
Preis
57,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Merck-Index:13,00746
  • Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:115 °C
  • EINECS:207-854-5
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.