AuftragsverfolgungKontakt
Cycloheximid | Avantor
Cycloheximid
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. CAYM14126-1
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Anbieter:   Cayman Chemical
Cycloheximid
Artikelnr. CAYM14126-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  66-81-9
Cycloheximid
Cycloheximid
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  66-81-9
Preis
85,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS Nummer:66-81-9
  • Formel:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00082346
  • Molekulargewicht:281.35 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g
  • Cat. No.:
    CAYM14126-1
Spezifikationen