AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. CAYM14331-25
Anbieter:   Cayman Chemical
Bromphenolblau
Artikelnr. CAYM14331-25
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
63,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Merck-Index:13,01429
  • Schmelzpunkt:273 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-086-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g