Heating tapes, HST
Heating tape HST with 1 m length, 50 W output
Artikelnr. HORS025202
Anbieter: HORST
Springe zu:
Product Details & Documents
These slim heating tapes consist of two PTFE insulated heating conductors with earthed protection braid which have a common coating made of metal cloth.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Heating tape HST with 1 m length, 50 W output
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.