AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde | Avantor
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
250 ml, 80 mm, 88,0×88,0×76 mm
Artikelnr. RIXI2-UO-250-80
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-UO-250-80
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
250 ml, 80 mm, 88,0×88,0×76 mm
Preis
697,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 324 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    22
  • B×T×H:
    88,0×88,0×76 mm
  • Hals I-Ø:
    80 mm