Homogenisers, behrotest®
Homogeniser, 20 litre capacity, QMR 20
Artikelnr. BEHRB00218333
Anbieter: BEHR
Springe zu:
Product Details & Documents
Homogenisers for pretreatment, sample splitting and homogenisation of heterogeneous water samples in accordance with German waste water quality control standards.
- The sample vessel is protected against damage by the homogeniser frame, which has two handles for easy carrying
- Sample vessel volumes from 5 to 25 litre permit multiple sample collection (mixed samples)
- Graduated for easy measurement of sample volume
- Adjustable-speed magnetic stirrer
- Withdrawl of desired volume of homogenized sample by means of a PTFE stopcock
- Can be operated from a 12 V auto battery using an optional voltage converter
Spezifikationen
- Bezeichnung:Homogeniser, 20 litre capacity, QMR 20
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.