AuftragsverfolgungKontakt
Digestion system, behrotest® | Avantor
Digestion system, behrotest®
Hydrolysis unit, complete for one sample, HYDRO 1
Artikelnr. BEHRB00218430
Anbieter:   BEHR
Digestion system, behrotest®
Artikelnr. BEHRB00218430
Anbieter:  BEHR
Digestion system, behrotest®
Digestion system, behrotest®
Hydrolysis unit, complete for one sample, HYDRO 1
Preis
533,09 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digestion apparatus for crude fibre or hydrolysis.
Lieferumfang: Includes serial heating unit with individually adjustable heating places, cooling water distribution with condenser rack and hoses, beakers (600 ml), cold fingers.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrolysis unit, complete for one sample
  • Seq:
    01
  • Typ:
    HYDRO 1