AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
−50…+70 °C, ±0,25 °C, 0,01 °C, 2 Edelstahlfühler, 70×20×107 mm, 140 g
Catalog # 620-2210
Supplier:   VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Catalog # 620-2210
Supplier:  VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
−50…+70 °C, ±0,25 °C, 0,01 °C, 2 Edelstahlfühler, 70×20×107 mm, 140 g
Price
311,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese hochpräzisen Thermometer mit Datenprotokollierung sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren konzipiert.
  • Alarme bei Über-/Unterschreiten und Zeitstempel
  • Vom Benutzer festgelegte Zeitintervalle von 1 Minute bis 24 Stunden
  • Bis zu 10 Alarmereignisse werden gespeichert
  • Entspricht aktuellen CDC-Anforderungen an Impfstofflagerung und -überwachung
  • Rollierender Speicher: Die aktuellsten 525.600 Temperaturwerte werden immer gespeichert
  • Speicher kann gelöscht werden, nachdem die Daten auf einen USB-Stick übertragen wurden
  • Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter verwendet werden
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und aktiver Alarm
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifications: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Delivery information: Werden mit einem individuell nummerierten Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.
Specifications
  • Messbereich:
    −50…+70 °C
  • Auflösung:
    0,01 °C
  • Gewicht:
    140 g
  • B×T×H:
    70×20×107 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,25 °C
  • Fühler:
    2 Edelstahlfühler