VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
−50…+70 °C, ±0,25 °C, 0,01 °C, 2 Bullet-Fühler, 70×20×107 mm, 140 g
Artikelnr. 620-2207
Anbieter: VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Artikelnr. 620-2207
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese hochpräzisen Thermometer mit Datenprotokollierung sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren konzipiert.
- Alarme bei Über-/Unterschreiten und Zeitstempel
- Vom Benutzer festgelegte Zeitintervalle von 1 Minute bis 24 Stunden
- Bis zu 10 Alarmereignisse werden gespeichert
- Entspricht aktuellen CDC-Anforderungen an Impfstofflagerung und -überwachung
- Rollierender Speicher: Die aktuellsten 525.600 Temperaturwerte werden immer gespeichert
- Speicher kann gelöscht werden, nachdem die Daten auf einen USB-Stick übertragen wurden
- Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter verwendet werden
- Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und aktiver Alarm
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Zertifizierung: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit einem individuell nummerierten Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.
Spezifikationen
- Messbereich:−50…+70 °C
- Auflösung:0,01 °C
- Gewicht:140 g
- B×T×H:70×20×107 mm
- Genauigkeit:±0,25 °C
- Fühler:2 Bullet-Fühler