Labor Basic Stühle
Chair, with contact backrest, 470 - 610 mm, Castors
Artikelnr. BIMO9134-6911
Anbieter: bimos
Springe zu:
Product Details & Documents
Der bewährte und getestete Allrounder für den Einsatz im Labor ist ein großartiges Einsteigermodell für Labore und perfekt für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
- Mit einem robusten 5-Sternfuß aus Stahl
- Erhältlich in zwei verschiedenen Gestellfarben: schwarz oder hellgrau
- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Mechanismen: Kontakt-Rückenlehne, Kontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung und synchroner Mechanismus mit Gewichtsanpassung
Labor Basic ist lieferbar mit synthetischem Stamskin Leder oder mit Textilbezug. Stamskin ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern hat auch antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Eigenschaften.
Conform to: DIN 68 877, German GS „safety tested“ certificate and Quality Management System DIN EN ISO 9001
Zertifizierung: Konform mit: DIN 68 877, deutsches GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ und Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
Spezifikationen
- Bezeichnung:Chair, with contact backrest
- Höhe:470 - 610 mm
- Fußform:Castors