AuftragsverfolgungKontakt
Labor Basic Stühle
Labor Basic Stühle
Labor Basic 3 Stuhl, mit Skai® Bezug aus Kunstleder, grau, mit Fußstütze und Kontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm, schwarzes Gestell, 620 - 870 mm, Gleiter, -
Catalog # BIMO9131-6911
Supplier:   bimos
Labor Basic Stühle
Catalog # BIMO9131-6911
Supplier:  bimos
Labor Basic Stühle
Labor Basic Stühle
Labor Basic 3 Stuhl, mit Skai® Bezug aus Kunstleder, grau, mit Fußstütze und Kontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm, schwarzes Gestell, 620 - 870 mm, Gleiter, -
Price
458,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der bewährte und getestete Allrounder für den Einsatz im Labor ist ein großartiges Einsteigermodell für Labore und perfekt für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
  • Mit einem robusten 5-Sternfuß aus Stahl
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Gestellfarben: schwarz oder hellgrau
  • Zur Auswahl stehen drei verschiedene Mechanismen: Kontakt-Rückenlehne, Kontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung und synchroner Mechanismus mit Gewichtsanpassung
Labor Basic ist lieferbar mit synthetischem Stamskin Leder oder mit Textilbezug. Stamskin ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern hat auch antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Eigenschaften.
Conform to: DIN 68 877, German GS „safety tested“ certificate and Quality Management System DIN EN ISO 9001
Certifications: Konform mit: DIN 68 877, deutsches GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ und Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
Specifications
  • Bezeichnung:
    Labor Basic 3 Stuhl, mit Skai® Bezug aus Kunstleder, grau, mit Fußstütze und Kontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm, schwarzes Gestell
  • Höhe:
    620 - 870 mm
  • Fußform:
    Gleiter
  • Fußring:
    -