SPECIATION STANDARD ARSENIC(III) 1 G/L 1 * 100 mL
Artikelnr. ACSDSP07105O01NCL1
Lieferant: CPACHEM
Frequently Bought Together
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
pH buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniumnitrat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Sulfat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, CRMs, bei 25 °C
Lieferant: VWR Chemicals