Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko® | Avantor

Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®

Standard-Prüfset mit Beschichtungsdicke Sonde (Fe mit Kabel)
Artikelnr. 649-0027
Anbieter:   Industrial Physics
Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®
Artikelnr. 649-0027
Anbieter:  Industrial Physics
Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®
Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®

Standard-Prüfset mit Beschichtungsdicke Sonde (Fe mit Kabel)

Preis
1 970,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Elektronische Schichtdickenmessgeräte arbeiten mit magnetischen und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen mit den Sonden PosiTector 6000, 200, DPM, UTG, RTR und SPG.

  • Lösungsmittel-, säure-, öl-, wasser- und staubabweisend, wetterfest
  • Messungen mit Umweltsonde und Aufzeichnung klimatischer Bedingungen
  • Die Oberflächensonde kann die Spitze-zu-Tal-Höhenunterschiede zur Charakterisierung von Oberflächenprofilen messen
  • Speicherung von 250 (Standard) oder 100 000 (Advanced) Messwerten
  • Einfache Konvertierung von einem Schichtdickenmessgerät zu einem Taupunktmessgerät, Oberflächenprofilmessgerät oder Wandstärkemessgerät
  • Der automatische Protokollierungsmodus erfasst fünf Parameter in benutzerdefinierten Zeitintervallen
  • Der automatische Protokollierungsmodus kann mit Batterien bis zu acht Monate und über USB kontinuierlich ganz ohne Benutzereingriff ausgeführt werden

Die Standard-Sets verfügen über ein einfarbiges transflektives Display, das die Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung verbessert. Das Messgerät speichert jeweils den Wert von einer Sonde.

Die Advanced-Sets ermöglichen die Datenübertragung per USB zu einem PC oder per Bluetooth zu einem PC oder Drucker und Anpassungen mehrerer gespeicherter Kalibrierungen für Substratzustände. Sie ermöglichen die Feststellung, ob die Filmdicke über einen großen Bereich dem benutzerdefinierten Minimum/Maximum entspricht und ob ein Beschichtungssystem dem IMO-Leistungsstandard entspricht. Es können für alle Parameter benutzerdefinierte Grenzwerte mit visuellen und akustischen Warnungen definiert werden. Die Feuchtkugeltemperatur und Trendgrafiken können in Echtzeit angezeigt werden. SmartBatch™ ermöglicht die Eingabe von benutzerdefinierten Parametern und Kriterien, um die Anforderungen unterschiedlicher Standards und Testmethoden zu erfüllen.

Lieferumfang: Lieferung mit Messgerätgehäuse, Schichtdickensonde (benutzerspezifisch), Umweltsonde (DPM), Oberflächenprofilsonde (SPG), Präzisions-Kunststofffolien, Nullplatte aus Glas und Metallausgleichsring, Schutzhülle aus Gummi mit Gürtelclip, Handschlaufe, drei Alkalibatterien, Bedienungsanleitungen, Koffer, Linsenschutz, drei ausführlichen Kalibrierzertifikaten für die Rückführbarkeit auf NIST oder PTB, USB-Kabel.

Dokumente

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Standard-Prüfset mit Beschichtungsdicke Sonde (Fe mit Kabel)
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    649-0027
  • B×T×H:
    300×250×100 mm
  • Gewicht:
    1300 g
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.