Coating testers, PosiTector® 200
Dickenmessgerät für dicke, weiche Beschichtungen wie Polyharnstoff, Asphalt-Neopren, dicke Polymere, 200 D1 Standard, 50 - 7600 µm
Artikelnr. SIMELD0214
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Das DeFelsko PosiTector® 200 verwendet die bewährte Ultraschalltechnologie zur Messung der Beschichtungsdicke auf allen nicht-metallischen Substraten.
- Zerstörungsfreie Prüfung
- Gespeicherte Daten werden mit Zeit- und Datumstempel versehen
- Advanced Modelle messen bis zu drei individuelle Schichtdicken mit grafischer Anzeige
Certifications: Entspricht ASTM D6132 und ISO 2808.
Delivery information: Die Messgeräte werden mit Sonde, Präzisions-Kunststofffolien, Gummischutzhülle mit Gürtelclip, Koppelmittel, drei Batterien, Bedienungsanleitung, Nylon-Tragetasche mit Schultergut, Kalibrierzertifikat (auf NIST rückführbar) und zwei Jahren Gewährleistung geliefert.
Documents
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Modell:200 D1 Standard
- Messbereich:50 - 7600 µm
- Bezeichnung:Dickenmessgerät für dicke, weiche Beschichtungen wie Polyharnstoff, Asphalt-Neopren, dicke Polymere
- Seq:003
- Cat. No.:SIMELD0214
- Genauigkeit:±2 µm +3 %
- B×T×H:61×28×135 mm
- Gespeicherte Ergebnisse:250
- Stärke:50 - 7600 µm
- Gewicht:140 g
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMELD0218Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 DEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 3 050,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMELD0217Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 CEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2 780,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMELD0216Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 BEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2 500,00 €