Coating testers, PosiTector® 200
Schichtdickenmessgerät PosiTector® 200 B1, 200 B1 Standard, 13 - 1000 µm
SIMELD0210
Das DeFelsko PosiTector® 200 verwendet die bewährte Ultraschalltechnologie zur Messung der Beschichtungsdicke auf allen nicht-metallischen Substraten.
- Zerstörungsfreie Prüfung
- Gespeicherte Daten werden mit Zeit- und Datumstempel versehen
- Advanced Modelle messen bis zu drei individuelle Schichtdicken mit grafischer Anzeige
: Entspricht ASTM D6132 und ISO 2808.
: Die Messgeräte werden mit Sonde, Präzisions-Kunststofffolien, Gummischutzhülle mit Gürtelclip, Koppelmittel, drei Batterien, Bedienungsanleitung, Nylon-Tragetasche mit Schultergut, Kalibrierzertifikat (auf NIST rückführbar) und zwei Jahren Gewährleistung geliefert.
- Modell:200 B1 Standard
- Messbereich:13 - 1000 µm
- Bezeichnung:Schichtdickenmessgerät PosiTector® 200 B1
- Seq:001
- Anwendung:Polymerbeschichtungen auf Holz, Kunststoff
- Cat. No.:SIMELD0210
- Genauigkeit:±2 µm +3 %
- B×T×H:61×28×135 mm
- Gespeicherte Ergebnisse:250
- Stärke:13 - 1000 µm
- Gewicht:140 g