AuftragsverfolgungKontakt
Coating testers, PosiTector® 200
Coating testers, PosiTector® 200
Schichtdickenmessgerät PosiTector® 200 C3, mit Grafikanzeige, 200 C3 Advanced, 50 - 3800 µm
Artikelnr. SIMELD0213
Anbieter:   Industrial Physics
Coating testers, PosiTector® 200
Artikelnr. SIMELD0213
Anbieter:  Industrial Physics
Coating testers, PosiTector® 200
Coating testers, PosiTector® 200
Schichtdickenmessgerät PosiTector® 200 C3, mit Grafikanzeige, 200 C3 Advanced, 50 - 3800 µm
Preis
3 750,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das DeFelsko PosiTector® 200 verwendet die bewährte Ultraschalltechnologie zur Messung der Beschichtungsdicke auf allen nicht-metallischen Substraten.
  • Zerstörungsfreie Prüfung
  • Gespeicherte Daten werden mit Zeit- und Datumstempel versehen
  • Advanced Modelle messen bis zu drei individuelle Schichtdicken mit grafischer Anzeige
Certifications: Entspricht ASTM D6132 und ISO 2808.
Delivery information: Die Messgeräte werden mit Sonde, Präzisions-Kunststofffolien, Gummischutzhülle mit Gürtelclip, Koppelmittel, drei Batterien, Bedienungsanleitung, Nylon-Tragetasche mit Schultergut, Kalibrierzertifikat (auf NIST rückführbar) und zwei Jahren Gewährleistung geliefert.
Documents
Spezifikationen
  • Modell:
    200 C3 Advanced
  • Messbereich:
    50 - 3800 µm
  • Bezeichnung:
    Schichtdickenmessgerät PosiTector® 200 C3, mit Grafikanzeige
  • Seq:
    005
  • Anwendung:
    Beschichtungen auf Beton, Glasfaser
  • Cat. No.:
    SIMELD0213
  • Genauigkeit:
    ±2 µm +3 %
  • B×T×H:
    61×28×135 mm
  • Gespeicherte Ergebnisse:
    100 000
  • Stärke:
    50 - 3800 µm
  • Gewicht:
    140 g
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD0218
    Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 D
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3 050,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD0217
    Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 780,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD0216
    Separate Sonde für DeFelsko PosiTector® 200 B
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 500,00 €