AuftragsverfolgungKontakt
Viscosity flow cups | Avantor
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Artikelnr. SIMEVF2195
Anbieter:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Artikelnr. SIMEVF2195
Anbieter:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Zertifizierung: AFNOR
Dokumente
Spezifikationen
  • Modell:
    2.5
  • Bezeichnung:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF2068
    Temperiermantel mit Dreifuß, für ISO- und AFNOR-Auslaufbecher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 627,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 769-1150
    Dreifußstativ (260 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 217,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEDI0076
    Stoppuhr, digital
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 29,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF2062
    Ringstativ für Fließbecher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 83,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 769-1151
    Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in Viskosität
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 87,50 €