Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 6
Artikelnr. SIMEVF2197
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Zertifizierung: AFNOR
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Modell:6
- Bezeichnung:Viscosity flow cup
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMEVF2068Temperiermantel mit Dreifuß, für ISO- und AFNOR-AuslaufbecherEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 627,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 769-1151Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in ViskositätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 87,50 €