AuftragsverfolgungKontakt
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 4
Catalog # SIMEVF2196
Supplier:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Catalog # SIMEVF2196
Supplier:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 4
Price
191,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Specifications
  • Modell:
    4
  • Bezeichnung:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    02
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SIMEVF2068
    Temperiermantel mit Dreifuß, für ISO- und AFNOR-Auslaufbecher
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 627,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 769-1150
    Dreifußstativ (260 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 217,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SIMEDI0076
    Stoppuhr, digital
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 29,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SIMEVF2062
    Ringstativ für Fließbecher
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 83,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 769-1151
    Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in Viskosität
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 87,50 €