AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffer solutions, CX-1 | Avantor
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 125 mL
Artikelnr. 555-9504
pH Buffer solutions, CX-1
Artikelnr. 555-9504
CAS Nummer:  
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 125 mL
CAS Nummer:  
Preis
217,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    125 mL
  • Bezeichnung:
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
  • pH-Wert:
    5,6
  • Cat. No.:
    555-9504