AuftragsverfolgungKontakt
pH combination electrodes, ProcessLine | Avantor
pH combination electrodes, ProcessLine
PL 83-325 NMSN, with NTC30, 0 - 14, 0...+130 °C, Glas, 12×325 mm, Memosens® screw plug
Artikelnr. SCOI285113515
Anbieter:   SI Analytics
pH combination electrodes, ProcessLine
Artikelnr. SCOI285113515
Anbieter:  SI Analytics
pH combination electrodes, ProcessLine
pH combination electrodes, ProcessLine
PL 83-325 NMSN, with NTC30, 0 - 14, 0...+130 °C, Glas, 12×325 mm, Memosens® screw plug
Preis
588,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These electrodes are low maintenance sensors for heavy duty process applications in the chemical industry. They are ideally suitable for measuring media with extreme ionic strength - whether boiler feed water or brine - also in strongly oxidizing acid and alkali containing media.
  • Low-maintenance electrodes: no electrolyte topping up or installation of complicated pressure sequence control required
  • Pinhole diaphragms, so reference electrode is not polluted or blocked
  • Duralid electrolyte with high KCl content combines very long working life with rapid and stable measurements
  • Proven H membrane glass with very low alkali error and optimized spherical shape
  • Integrated pressure compensation cushion
PL8× models
Reference system: Duralid solid electrolyte with a high KCl content
Diaphragm: 2-hole
PL9× models
Reference system: RheoLid electrolyte with KCI storage rings
Diaphragm: PTFE
Temperature range: 0...+130 °C
pH range: 0 - 14
Spezifikationen
  • Anschluss:
    Memosens® screw plug
  • Ø×L:
    12×325 mm
  • Typ:
    PL 83-325 NMSN, with NTC30
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    17
  • Temperatur:
    0...+130 °C
  • pH:
    0 - 14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.