Abdecktücher, Foliodrape® Protect
Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, in 4-lagiger Verpackung, 450×750 mm
Artikelnr. HART277500_U
Anbieter: HARTMANN PAUL
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Abdecktücher bestehen aus weicher Polyethylen-Folie laminiert mit einer absorbierenden Vliesbeschichtung auf der Oberseite. Ideal zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar bei Operationen mit moderaten Flüssigkeitsanfall, speziell für den ambulanten Einsatz.
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- Abriebfest und äußerst fusselarm
- Gut drapierfähig
- Auch verfügbar als haftendes Abdecktuch mit selbstklebendemden Rand für schnelle und genaue Positionierung an der Inzisionsstelle
Zertifizierung: DIN 13795 (1-3)
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, in 4-lagiger Verpackung
- L×B:450×750 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.