AuftragsverfolgungKontakt
Osmolality standards | Avantor
Osmolality standards
Osmolality standard, 100 mOsm/kg H₂O, Ampoule, 12×5 ml, 1 KIT
Artikelnr. REGERE-OSM-100
Anbieter:   REAGECON
Osmolality standards
Artikelnr. REGERE-OSM-100
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Osmolality standards
Osmolality standard, 100 mOsm/kg H₂O, Ampoule, 12×5 ml, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
174,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Osmolality standards provide ease of use when calibrating all types of osmometers. All Osmolality standards are manufactured using high purity raw materials. These products are prepared gravimetrically on a weight/weight basis. Both solute (salts) and solvent (water) are weighed on a balance calibrated by using OIML traceable weights.
  • Ready to use and presented in convenient ampoules
  • Extended shelf life and has low uncertainty of measurement
  • Consistency of product-Independent, traceable
  • Consist of 12 ampoules of 5 ml
The Osmolality of the standard is verified using a high performance calibrated, temperature controlled osmometer. The calibration of this instrument is completed using high purity certified Osmolality standards.
Zertifizierung: ISO17025 accreditation for calibration of non automatic weighing machines (INAB ref: 265C). The resulting Balance Certificate of Calibration is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Osmolality standard
  • Pk Info:
    12×5 ml
  • Osmolality:
    100 mOsm/kg H₂O
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.