AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze | Avantor
Einsätze
E 430/1 Einsatz, 1/3 Siebschale, für verschiedene Instrumente, Drahtgeflecht mit 5 mm Maschenweite, für Ober- und Unterkorb, G 7881, G 7891, 150×445×40 mm
Artikelnr. 141-0525
Anbieter:   MIELE
Einsätze
Artikelnr. 141-0525
Anbieter:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E 430/1 Einsatz, 1/3 Siebschale, für verschiedene Instrumente, Drahtgeflecht mit 5 mm Maschenweite, für Ober- und Unterkorb, G 7881, G 7891, 150×445×40 mm
Preis
177,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    E 430/1 Einsatz, 1/3 Siebschale, für verschiedene Instrumente, Drahtgeflecht mit 5 mm Maschenweite, für Ober- und Unterkorb
  • Seq:
    14
  • B×T×H:
    150×445×40 mm
  • Für:
    G 7881, G 7891
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.