Stockthermometer, Kapillare unbelegt Stockthermometer, Kapillare unbelegt rund blaue Füllung, Oberteil 100x11 mm, Meßbereich -20+130°C in 1 C, Unterteil / Eintauchtiefe 170 x 6,25 mm -Sonderanfertigung- Mindestabnahme 15 Stück Thermometer die Que 1 * 1 ST
Artikelnr. SCNL4735003
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Frequently Bought Together