Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Zylindermembran und PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Glas, Gel, Keramik, 12×120 mm, VP-Steckkopf
Artikelnr. SCOI285090155
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Anschluss:VP-Steckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 7381-T1000 VP
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Zylindermembran und PT1000
- Material:Glas
- Seq:11
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:−5...+80 °C
- pH:2 - 13