Kapazitiver Sensor KD 080 GSP Nennschaltabstand sn [mm] 55 nb (nicht bündig) (Einstellbereich) (1...70) Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Überstromauslösung [mA] 800 Verpolungsschutz * Spannungsabfall [V] 1,5 Re 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP40100
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together