AuftragsverfolgungKontakt
Schnittstellen | Avantor
Schnittstellen
Halterung für Com.G@te® für Unistats® (Tischmodelle)
Artikelnr. HUBE10019
Anbieter:   HUBER
Schnittstellen
Artikelnr. HUBE10019
Anbieter:  HUBER
Schnittstellen
Schnittstellen
Halterung für Com.G@te® für Unistats® (Tischmodelle)
Preis
160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Com.G@te®. Die Schnittstellen sind integriert: RS232 (bidirektional), RS485 (bidirektional), ECS externes Steuersignal, potenzialfreier Kontakt, AIF Analogschnittstelle 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V (bidirektional). Verbindungen gemäß NAMUR-Standard.
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Halterung für Com.G@te® für Unistats® (Tischmodelle)
  • Seq:
    03